Learn More
Nizatidina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nizatidine-d3 |
| CAS | 1246833-99-7 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H18 N5 O2 S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N’-(methyl-d3)-2-nitro-1,1-ethenediamine, LY-139037-d3, ZE-101-d3, ZL-101-d3, Axid-d3, Calmaxid-d3, Cronizat-d3, Distaxid-d3, Gastrax-d3, Nizax-d3, Nizaxid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N\C(=C/[N+](=O)[O-])\NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | (E)-N1-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]tiazol-4-il]metilsulfanil]etil]-2-nitro-N1'-(trideuteriometil)eteno-1,1-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 334.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1325 |