Learn More
Amida de nizatidina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nizatidine Amide |
| CAS | 188666-11-7 |
| Fórmula molecular | C11H18N4O3S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitroacetamide, Nizatidine EP Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N4O3S2/c1-14(2)6-11-13-9(8-20-11)7-19-4-3-12-10(16)5-15(17)18/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,12,16) |
| SMILES | CN(C)Cc1nc(CSCCNC(=O)C[N+](=O)[O-])cs1 |
| Peso molecular (g/mol) | 318.42 |