Learn More
MedChemExpress Nivolumab
Código de producto. 16423069
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16423069 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16423069
Marca: MedChemExpress HYP9903
MedChemExpress Nivolumab is a programmed death receptor-1 (PD-1) blocking human IgG4 antibody to treat advanced (metastatic) non-small cell lung cancer.
Especificaciones
Antígeno PD-1/PD-L1
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Tipo de producto Inhibitory Antibodies
Condiciones de envío Shipping with dry ice
CAS 946414-94-4
Grado de pureza o calidad 98.29%