Learn More
Nitroxinil, LoGiCal
Código de producto. 30462016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462016 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462016 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0974.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxynil
CAS 1689-89-0
Nombres de analitos o componentes Nitroxynil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H3 I N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-nitrobenzonitrilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 290.01
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9188 g/mol