Learn More
Nitroxinil 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321838 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321838 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15617000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxynil
CAS 1689-89-0
Nombres de analitos o componentes Nitroxynil
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C7 H3 I N2 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
SMILES Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-nitrobenzonitrilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 290.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9188 g/mol