Learn More
Nitroxolina, Mikromol™
Código de producto. 18001780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001780 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18001780 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1003.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitroxolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxoline
CAS 4008-48-4
Nombres de analitos o componentes Nitroxoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
SMILES Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-nitroquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 190.16
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,0378 g/mol