Learn More
Nitroxoline, MedChemExpress
Código de producto. 16412319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412319 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16412319 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1159
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
MedChemExpress Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxoline
Forma física Solid
CAS 4008-48-4
Color Light Green
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H6N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 8-Hydroxy-5-nitroquinoline 5-Nitro-8-quinolinol
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (657.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 190.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza 99.51%