Learn More
Nitroxolina, LoGiCal
Código de producto. 30463217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463217 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463217 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1003.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxoline
CAS 4008-48-4
Nombres de analitos o componentes Nitroxoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-nitroquinolin-8-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 190.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,0378 g/mol