Learn More
Nitroxinil, TRC
Código de producto. 30472297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472297 1 g -
30466236 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5979001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689-89-0
Fórmula molecular C7 H3 I N2 O3
Peso molecular (g/mol) 290.01
Sinónimo 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-nitrobenzonitrilo
SMILES Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxynil
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.9188