Learn More
Cloruro de nitrovino, TRC
Código de producto. 30472392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30472392 25 mg
30471907 50 mg
30478657 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49471025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2315-20-0
Fórmula molecular C14 H12 N6 O6 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 396.74
Sinónimo Nitrovin hydrochloride, Hydrazinecarboximidamide, 2-[3-(5-nitro-2-furanyl)-1-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-2-propen-1-ylidene]-, hydrochloride (1:1), Guanidine, [[3-(5-nitro-2-furyl)-1-[2-(5-nitro-2-furyl)vinyl]allylidene]amino]-, monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, 2-[3-(5-nitro-2-furanyl)-1-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-2-propenylidene]-, monohydrochloride (9CI), 1,5-Bis(5-nitro-2-furyl)penta-1,4-dien-3-one amidinohydrazone hydrochloride, IF 326, Panazon, Payzone, Payzone 250
Nombre IUPAC 2-[1,5-bis(5-nitrofurano-2-il)penta-1,4-dien-3-ilideneamino]guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=NN=C(C=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-])C=Cc2oc(cc2)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrovin hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N6O6.ClH/c15-14(16)18-17-9(1-3-10-5-7-12(25-10)19(21)22)2-4-11-6-8-13(26-11)20(23)24;/h1-8H,(H4,15,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.0585