Learn More
Cloruro azul de nitrotetrazolio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30474001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474001 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30474001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN572335500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrotetrazolium Blue Chloride
CAS 298-83-9
Fórmula molecular C40H30N10O6 • 2(Cl)
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-chloride] 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Di-p-nitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-bis(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Dinitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride] 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-diphenylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride] NBT NBT (dye) NSC 27622 NTB Nitro BT Nitro Blue Tetrazolium Nitro Blue Tetrazolium chloride Nitro TB Nitro Tetrazolium BT Nitrotetrazolium Chloride Blue Nitrotetrazolium blue Tetrazolium Nitro BT Tetrazolium nitro blue p-NBT p-Nitro blue tetrazolium p-Nitro blue tetrazolium chloride p-Nitrotetrazolium blue
Fórmula InChI InChI=1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium-2-il]fenil]fenil]-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium;dicloruro
Peso molecular (g/mol) 746.7323545
Formula Weight (peso de la fórmula) 816.1727