Learn More
Tetrafluoroborato de nitrosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrosyl Tetrafluoroborate |
| CAS | 14635-75-7 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | BF4NO |
| Sinónimo | Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.N#[O+] |
| Nombre IUPAC | azanilidineoxidanio;tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 116.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0009 |