Learn More
Tetrafluoroborato de nitrosilo, TRC
Código de producto. 30475320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475320 5 g 5 g
30474873 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5500135G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosyl Tetrafluoroborate
CAS 14635-75-7
Cantidad 5 g
Fórmula molecular BF4NO
Sinónimo Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate
Fórmula InChI InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
SMILES F[B-](F)(F)F.N#[O+]
Nombre IUPAC azanilidineoxidanio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 116.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0009