Learn More
Nitrosofenidilato, TRC
Código de producto. 30470352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30470352 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30470352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN1373005MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosophenidylate
CAS 55557-03-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H18 N2 O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Methyl 1-Nitroso-α-phenyl-2-piperidineacetate, N-Nitrosomethylphenidate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-19-14(17)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-16(12)15-18/h2-4,7-8,12-13H,5-6,9-10H2,1H3
SMILES COC(=O)C(C1CCCCN1N=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(1-nitroso-2-piperidil)-2-fenil-acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 262.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1317
Porcentaje de pureza >95