Learn More
Tetrafluoroborato de nitrosonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472468 10 g 10 g
11468730 2 g 2 g
11482468 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11472468 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15806.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.16€
    89.65€ / 10 g
    Ahorro 20.51€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Nitrosonium tetrafluoroborate is a nitrosating agent and oxidizer used in organic synthesis. It is also used to convert arylamines directly to diazonium tetrafluoroborates, which undergo the Balz-Schiemann reaction in situ to give high yields of aryl fluorides. Further, it is used as a catalyst for iodination of aromatics by iodide ion with air as oxidant, conversion of secondary amines to nitrosamines and in deamination of primary amides. It is involved in the conversion of arylhydrazines to azides. In addition to this, it reacts with ferrocene to prepare ferrocenium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de nitrosonio es un agente nitrosante y oxidante utilizado en la síntesis orgánica. También se utiliza para convertir las arilaminas directamente en tetrafluoroboratos de diazonio, que pasan por la reacción de Balz-Schiemann in situ para obtener unas altas producciones de fluoruros de arilo. Además, se utiliza como catalizador para la yodación de aromáticos mediante ión yoduro con el aire como oxidante, la conversión de aminas secundarias en nitrosaminas y en la desaminación de amidas primarias. Participa en la conversión de arilhidrazinas en azidas. Además de esto, reacciona con el ferroceno para preparar tetrafluoroborato de ferrocenio.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14635-75-7
Fórmula molecular BF4HNO2
Peso molecular (g/mol) 133.82
Número MDL MFCD00011433
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
Nombre IUPAC azanilidineoxidanio;tetrafluoroborato
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifications
Punto de ebullición 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation)
Nombre del producto químico o material Nitrosonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 250°C (Sublimation)
Cantidad 10 g
Olor Irritating
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.185
Número UN UN3260
Índice Merck 14,6649
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.82
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrosonium tetrafluoroborate