Learn More
Tetrafluoroborato de nitrosonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrosonium tetrafluoroborate |
| Punto de fusión | 250.0°C |
| Color | Blanco |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 5 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 2.185 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (ex F) |
| Mostrar más |