Learn More
Hexafluorofosfato de nitrosonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556013 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10556013 25 g Frasco de plástico 25 g
10655073 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556013 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383730250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16921-91-8 | F6NOP | 174.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16921-91-8
Fórmula molecular F6NOP
Peso molecular (g/mol) 174.97
Número MDL MFCD00040324
Clave InChI SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
Nombre IUPAC azanilidineoxidanio;hexafluorofosfato
SMILES N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosonium hexafluorophosphate
Color De incoloro a blanco
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.97
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrosonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.