Learn More
Nitrosobis(2-hidroxietil)amina, TRC
Código de producto. 30041267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041267 1 g 1 g
18010730 100 mg 100 miligramos
18022620 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5252001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1116-54-7
Fórmula molecular C4 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(2-hidroxietil)
SMILES OCCN(CCO)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-diethanolamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0691
Porcentaje de pureza >95%