Learn More
Nitrosobis(2-hidroxietil)amina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 |
| CAS | 1173019-53-8 |
| Fórmula molecular | C4D8H2N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso-diethanolamine D8, N,N-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide, 2,2’-(Nitrosoimino)bisethanol-d8, Diethanolnitrosamine-d8, N,N-Diethanolnitrosamine-d8, N-Nitrosodiethanolamine-d8, NDELA-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 142.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.1194 |