Learn More
Nitrosobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrosobenzene |
| CAS | 586-96-9 |
| Fórmula molecular | C6H5NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene, nitroso- (8CI, 9CI, ACI), Nitrosobenzene (ACI), NSC 66479 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | O=Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | nitrosobenzeno |
| Peso molecular (g/mol) | 107.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0371 |