Learn More
Nitrosoantipirina, TRC
Código de producto. 30240958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240958 50 mg 50 miligramos
30240952 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49195550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885-11-0
Fórmula molecular C11 H11 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 217.22
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-nitroso-2-phenyl- (9CI, ACI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-nitroso-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one (ACI), Antipyrine, 4-nitroso- (6CI, 7CI, 8CI), 1,2-Dihydro-2,3-dimethyl-4-nitroso-1-phenylpyrazol-5-one, 1,5-Dimethyl-4-nitroso-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-nitroso-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-4-nitroso-1-phenyl-5-pyrazolone, 4-Nitrosoantipyrin, 4-Nitrosoantipyrine, Nitrosoantipyrine, NSC 163932, NSC 75060
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-4-nitroso-2-fenilpirazol-3-una
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)N=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosoantipyrine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N3O2/c1-8-10(12-16)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0851