Learn More
Sal de nitroso-R, extrapura, SLR, determinación de cobalto, Fisher Chemical
Código de producto. 10724191 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724191 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10724191 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/3650/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
25g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 525-05-3
Punto de fusión 300°C
Color Naranja a amarillo
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C10H5NNa2O8S2
Número MDL MFCD00149246
Cantidad 25 g
Sinónimo nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
Clave InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio;3-hidroxi-4-nitrosonaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 377.25
PubChem CID 10672
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.25g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.