Learn More
Mezcla de nitrosaminas 1 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine |
| CAS | 62-75-9, 621-64-7, 86-30-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 2000 μg/mL |