Learn More
Mezcla de nitrosaminas 252 1000 μg/mL en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodiisopropylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid∣N-Nitroso-N-methylaniline |
| CAS | 16339-04-1, 55-18-5, 601-77-4, 62-75-9, 924-16-3, 621-64-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitrosodiisopropylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid∣N-Nitroso-N-methylaniline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Ethanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisopropylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methylaniline 1000 μg/mL |