Learn More
Mezcla de nitrosaminas 251 1000 μg/mL en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine∣N-Nitrosodibenzylamine∣N-Nitrosodicyclohexylamine∣N-Nitrosodiisobutylamine∣N-Nitrosodiisononylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitroso-N-ethylaniline∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 98648-34-1, 69112-94-3, 53609-64-6, 5336-53-8, 947-92-2, 997-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine∣N-Nitrosodibenzylamine∣N-Nitrosodicyclohexylamine∣N-Nitrosodiisobutylamine∣N-Nitrosodiisononylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitroso-N-ethylaniline∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Ethanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine 1000 μg/mL∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodibenzylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodicyclohexylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisobutylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisononylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-ethylaniline 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL |