Learn More
Nitroprusside disodium dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16468298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468298 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 16468298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0119
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Nitroprusside disodium dehydrate (Sodium nitroprusside dihydrate) is a vasodilator that available for the research of acute hypertension, heart failure. Nitroprusside disodium dehydrate induces autophagy in glutathione-depleted osteoblasts. Nitroprusside disodium dehydrate acts as a nitric oxide (NO) donor in a rat intestinal ischemia reperfusion model.
Nitroprusside disodium dehydrate (Sodium nitroprusside dihydrate) is a vasodilator that available for the research of acute hypertension, heart failure. Nitroprusside disodium dehydrate induces autophagy in glutathione-depleted osteoblasts. Nitroprusside disodium dehydrate acts as a nitric oxide (NO) donor in a rat intestinal ischemia reperfusion model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroprusside disodium dihydrate
Forma física Solid
CAS 13755-38-9
Color Red
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sodium nitroprusside dihydrate Sodium Nitroferricyanide(III) Dihydrate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (335.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (167.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES [Na2[Fe(CN)5NO].2H2O]
Peso molecular (g/mol) 297.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.95
Porcentaje de pureza 99.7%