Learn More
Tetrafluororato de nitronio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitronium Tetrafluoroborate |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.9958 |