Learn More
Tetrafluororato de nitronio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30470839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470839 50 mg 50 miligramos
30480554 100 mg -
30473524 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49686850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-86-3
Fórmula molecular BF4NO2
Peso molecular (g/mol) 132.81
Sinónimo Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
Nombre IUPAC nitronio;tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium Tetrafluoroborate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.9958