Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, solución de 0,5 M en sulfolano, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitronium tetrafluoroborate |
| CAS | 13826-86-3, 126-33-0 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| % mín. CAS | 5.03, 94.24 |
| % máx. CAS | 5.76, 94.97 |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 200 mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.268 |
| Densidad | 1.2680g/mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.