Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, solución de 0,5 M en sulfolano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
200 ML
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092380 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10732221 200 mL Frasco de vidrio 200 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Color De incoloro a amarillo
% mín. CAS 5.03, 94.24
% máx. CAS 5.76, 94.97
Forma física Solución
Cantidad 25 mL
Fórmula molecular BF4NO2
Fórmula lineal NO2BF4
Número MDL MFCD00011432
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314
Sinónimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC nitronio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.81
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.268
Densidad 1.2680g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.