Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio (solución 0,5 M en sulfolano), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitronium Tetrafluoroborate |
| CAS | 13826-86-3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula molecular | BF4NO2 |
| Sinónimo | Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O |
| Nombre IUPAC | nitronio;tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 132.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.9958 |
| Show More |