Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio (solución 0,5 M en sulfolano), TRC
Código de producto. 30483097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483097 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5978805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium Tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3
Cantidad 5 g
Fórmula molecular BF4NO2
Sinónimo Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
Fórmula InChI InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
SMILES F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Nombre IUPAC nitronio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 132.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.9958
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M