Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, solución de 0,3 a 0,5 M en sulfolano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468765 25 mL 25 ml
15478765 200 mL 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34069.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-86-3
Fórmula molecular BF4NO2
Peso molecular (g/mol) 132.81
Número MDL MFCD00011432
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
Nombre IUPAC ácido nitroso; tetrafluoroboranuro
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium tetrafluoroborate
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal NO2BF4
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. de 0,3 a 0,5 M en sulfolano
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.268