Learn More
Nitrón, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483398 5 g 5 g
11473398 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17809.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 2218-94-2 | C20H16N4 | 312.376 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2218-94-2
Fórmula molecular C20H16N4
Peso molecular (g/mol) 312.376
Número MDL MFCD00005174
Clave InChI CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitron, unii-90im4z883z, 1,4-diphenyl-endoanilino-dihydrotriazole, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1h-1,2,4-triazolium inner salt, 1h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, hydroxide, inner salt, 1,4-diphenyl-3-phenylazamethylene-1,2,4-triazoline, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 4h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, inner salt, 4,5-dihydro-2,4-diphenyl-5-phenylimino-1h-1,2,4-triazolium inner salt
PubChem CID 720071
Nombre IUPAC (1,4-difenil-1,2,4-triazol-4-io-3-il)-fenilazanida
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N-]C2=NN(C=[N+]2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifications
Nombre del producto químico o material Nitron
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,6613
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.38
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Powder