Learn More
Nitromide, MedChemExpress
Código de producto. 16418536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418536 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0945
MedChemExpress Nitromide is an anti-parasitic agent.
Nitromide is an anti-parasitic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromide
Forma física Solid
CAS 121-81-3
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 3,5-Dinitrobenzamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 2.2 mg/mL (10.42 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 211.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 95.79%