Learn More
Nitrometilidinetri(metanol), Mikromol™
Descripción
Nitrometilidinetri(metanol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitromethylidynetri(methanol) |
| CAS | 126-11-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitromethylidynetri(methanol) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro-, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-nitropropane, 1-Nitro-1,1,1-tris(hydroxymethyl)methane, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitropropanediol, 2-Nitro-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Isobutylglycerol, nitro-, NSC 17675, NSC 2344, Nitroisobutylglycerol, Nitrotrimethylolmethane, Nitrotris(hydroxymethyl)methane, Trihydroxymethylnitromethane, Trimethylolnitromethane, Tris Nitro, Tris(hydroxymethyl)nitromethane, Nitromethylidynetri(methanol) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2 |
| SMILES | OCC(CO)(CO)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)-2-nitropropano-1,3-diol |
| Mostrar más |