Learn More
Beschreibung
Nitrometano, técnico, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Punto de fusión | -29°C |
| Color | Incolora |
| pH | 6.4 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Cantidad | 500 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.04g/mol |
| Forma física | Líquido |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitromethane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.