Learn More
Nitrometano-d3 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitromethane-D3 |
| CAS | 13031-32-8 |
| Fórmula molecular | C D3 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | trideuterio(nitro)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 64.058 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64,035 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 99% Pureza química |