Learn More
Nitrometano-d3, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16348216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16348216 5 mL 5 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16348216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.00€ / 5 ml
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromethane-d3
Densidad 1.1800 g/mL
Temperatura de inflamación de 35 °C
Índice de refracción 1,3795
Gravedad específica 1,18
Cantidad 5 mL
CAS 13031-32-8
Punto de ebullición De 100,0 °C a 102,0 °C
Fórmula molecular CH3NO2
Fórmula lineal CD3NO2
Número MDL MFCD00044214
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitro(²H₃)metano
Peso molecular (g/mol) 64.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Grado RMN