Learn More
Nitrometano d3, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11344428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11344428 5 g 5 g
11334428 10 g 10 g
11354428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11344428 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042338.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13031-32-8 | CH3NO2 | 64.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13031-32-8
Fórmula molecular CH3NO2
Peso molecular (g/mol) 64.06
Número MDL MFCD00044214
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
PubChem CID 123293
Nombre IUPAC trideuterio(nitro)metano
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nitromethane-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.183 g/mL
Olor Característica
Índice de refracción 1,3795
Cantidad 5 g
Punto de ebullición de 100 °C
Número UN UN1261
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 99%