Learn More
Nitrometano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11309811 10 L Bidón de metal 10 LT
10418490 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10625582 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11309811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148510100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    929.00€ / 10 litros
    Ahorro 86.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-52-5
Fórmula molecular CH3NO2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Número MDL MFCD00007400
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nombre IUPAC nitrometano
SMILES C[N+]([O-])=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Nitromethane
Punto de fusión -29.0°C
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal CH3NO2
Índice de refracción 1.3805 to 1.3825
Cantidad 10 L
Beilstein 01,74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Índice Merck 15,6698
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viscosidad 0.61 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.04
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Faresætning
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.