Learn More
Nitromethane, ≥99.0%, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15632300 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15632300 100 mL 100 ml
15628340 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15632300 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 230731100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 75-52-5
Fórmula molecular CH3NO2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Número MDL MFCD00007400
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nombre IUPAC nitrometano
SMILES C[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromethane
Densidad 1.127g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 36°C (96.8°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN1261
Beilstein 1698205
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ReagentPlus