Learn More
Nitromatano en dimetil sulfóxido, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16369757 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16369757 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16369757 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPS2722DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Nitrometano75-52-5250 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromethane in Dimethyl Sulfoxide
Nombre de nota USP 467 Standard
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 75-52-5
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Límite de explosión 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto de ignición 270°C
Presión de vapor 2.5 hPA (20°C)
Nombres de analitos o componentes Nitromethane
Densidad 1.1g/cm3
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH3NO2
Número MDL MFCD00007400
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]([O-])=O
Elemento Nitromethane
Nombre IUPAC nitrometano
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Peso molecular (g/mol) 61.04
PubChem CID 6375
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:77701
Grado USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 250 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock VOA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio