Learn More
Nitroguanidina (humedecida con agua) > 20%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitroguanidine |
| CAS | 556-88-7 |
| Fórmula molecular | C H4 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Guanidine','N-nitro-, Guanidine','nitro- (8CI,9CI), N-Nitroguanidine, 1-Nitroguanidine, 2-Nitroguanidine, N1-Nitroguanidine, NQ, NSC 41036, Nitroguanidine, N''-Nitroguanidine, Picrite, Picrite (propellant), α-Nitroguanidine, β-Nitroguanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4N4O2/c2-1(3)4-5(6)7/h(H4,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-nitroguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 104.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0334 |