Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de nitrógeno (tubos Schlenk) con llave de la válvula de aguja de PTFE
Código de producto. 11923421
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11923421 250 mL cada uno
11983411 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11923421 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03370649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    78.39€ / paquete de 1
    Ahorro 45.61€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Llave de paso de la válvula de aguja de PTFE
  • Con junta cónica esmerilada y llave de paso PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio Duran