Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de nitrógeno (tubos Schlenk) con llave de paso NS
Código de producto. 10613442
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono NS 14/23
Toma NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10613442 Toma NS 14/23 cada uno
10376211 Cono NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613442 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03370149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    66.99€ / paquete de 1
    Ahorro 37.01€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con junta esmerilada cónica y llave de paso NS
  • Fabricados con tubos DURAN™
Specifikationer
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Toma NS 14/23
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.