Learn More
Set de nitrógeno para ASTM D6366: N @ Blanco, 0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 ng/μL en p-xileno
Código de producto. 30316333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Set (7)
Código de producto. Cantidad
30316333 Set (7)
1 options
Código de producto. 30316333 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGNCEDSET1B
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrogen
CAS 7727-37-9
Nombres de analitos o componentes Nitrogen
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular N2
Sinónimo Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
Fórmula InChI InChI=1 S/N2/c1-2
Tipo de solución Solución única
SMILES N#N
Elemento Cu
Solvent or Matrix p-xileno
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 28.01
Cantidad Set (7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 28.0061