Learn More
Set de nitrógeno para ASTM D6366: N @ 10, 25, 50, 75, 100 ng/μL en isooctano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitrogen |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | N2 |
| Sinónimo | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/N2/c1-2 |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | N#N |
| Solvent or Matrix | Isooctano |
| Mostrar más |