Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de fondo redondo de nitrógeno con llave de paso NS
Código de producto. 10070231
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico): 250 mL
Código de producto.
10070231 Capacidad (métrico): 250 mL
1 options
Código de producto. 10070231 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03360449
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz de fondo redondo de nitrógeno (hasta Schlenk) con llave de paso NS
  • Con junta esmerilada cónica y llave de paso NS
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Descripción Calibre de llave de paso; 2,5 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 1
Junta de toma NS 29/32