Learn More
Mezcla de pesticidas de nitrógeno y fósforo 925 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Chlorpyrifos∣Cyanazine∣Cycloate∣Dichlorvos∣Diphenamid∣EPTC∣Ethoprophos∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣Mevinphos∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Paraoxon-methyl∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate |
| CAS | 15972-60-8, 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 314-40-9, 23184-66-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Chlorpyrifos∣Cyanazine∣Cycloate∣Dichlorvos∣Diphenamid∣EPTC∣Ethoprophos∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣Mevinphos∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Paraoxon-methyl∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Alachlor 100 μg/mL∣Ametryn 100 μg/mL∣Atraton 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Bromacil 100 μg/mL∣Butachlor 100 μg/mL∣Butylate 100 μg/mL∣Chlorpropham 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Cyanazine 100 μg/mL∣Cycloate 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Diphenamid 100 μg/mL∣EPTC 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Fenarimol 100 μg/mL∣Fluridone 100 μg/mL∣Hexazinone 100 μg/mL∣Metolachlor 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣MGK 264 100 μg/mL∣Molinate 100 μg/mL∣Napropamide 100 μg/mL∣Norflurazon 100 μg/mL∣Paraoxon-methyl 100 μg/mL∣Pebulate 100 μg/mL∣Prometon 100 μg/mL∣Prometryn 100 μg/mL∣Propachlor 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Propyzamide 100 μg/mL∣Simetryn 100 μg/mL∣Tebuthiuron 100 μg/mL∣Terbacil 100 μg/mL∣Terbutryn 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Tricyclazole 100 μg/mL∣Trifluralin 100 μg/mL∣Vernolate 100 μg/mL |